Kupari(II)nitraattihemipentahydraatti ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
A14004.0BEA 295 EUR
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
Kupari(II)nitraattihemipentahydraatti ≥98%
Kupari(II)nitraattihemipentahydraatti

Purity: 98% CAS No.: 19004-19-4 Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O Formula Weight: 232.59 (187.55anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 115° Boiling Point: 170° dec. Merck Reference: 14,2643 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149671

Kaava: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Kiehumispiste: 170 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: ∼115 °C
Tiheys: 2,32
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02253001
CAS-numero: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2643

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR