Kuparisulfaatti, vedetön 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 318 EUR
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Kuparisulfaatti, vedetön 98%
Kuparisulfaatti

Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981

Kaava: CuSO₄
Sulamispiste: >560 °C
Tiheys: 3,6
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010981
CAS-numero: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR