Hopeanitraatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
A13854.36EA 2280 EUR
A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
Hopeanitraatti ≥99%
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
Kiehumispiste: 444 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 210 °C
Tiheys: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM