Dietyyliamiinihydrokloridi 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A13637.0B A13637.0I A13637.30
A13637.0BEA 215 EUR
A13637.0B A13637.0I A13637.30
Dietyyliamiinihydrokloridi 99%
Dietyyliamiinihydrokloridi

Purity: 99% CAS No.: 660-68-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl Formula Weight: 109.60 Melting Point: 227-230° Boiling Point: 320-330° Merck Reference: 14,3111 MDL No.: MFCD00012499

Kaava: C₄H₁₂ClN
Kiehumispiste: 320…330 °C
Sulamispiste: 227…230 °C
Tiheys: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012499
CAS-numero: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 14,3111

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR