3-(Dimetyyliamino)bentsoehappo 98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
A13612.14
A13612.14EA 144 EUR
A13612.14
3-(Dimetyyliamino)bentsoehappo 98%
3-(Dimetyyliamino)bentsoehappo
Purity: 98% CAS No.: 99-64-9 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Odour: Odourless Melting Point: 148-153° Beilstein Reference: 2208586 MDL No.: MFCD00002497
Kaava: C₉H₁₁NO₂
Kiehumispiste: 298 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 148…153 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002497
CAS-numero: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable