5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A13381.06 A13381.14 A13381.22
A13381.06EA 94.5 EUR
A13381.06 A13381.14 A13381.22
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4701-17-1 Molecular Formula: C5H3BrOS Formula Weight: 191.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 104-106°/10mm Beilstein Reference: 108404 MDL No.: MFCD00005432
Kaava: C₅H₃BrOS
Kiehumispiste: 104…106 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,762
Leimahduspiste: 98 °C (208 °F)
MDL numero: MFCD00005432
CAS-numero: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8