Tetrametyyliammoniumbromidi ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A13368.22 A13368.0E A13368.36
A13368.22EA 73.3 EUR
A13368.22 A13368.0E A13368.36
Tetrametyyliammoniumbromidi ≥98%
Tetrametyyliammoniumbromidi

Purity: 98% CAS No.: 64-20-0 Molecular Formula: C4H12BrN Formula Weight: 154.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620955 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011626

Kaava: C₄H₁₂BrN
Kiehumispiste: ∼360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: >300 °C
Tiheys: 1,56
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011626
CAS-numero: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR