Nikkeliasetaattitetrahydraatii ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A13026.0E A13026.22 A13026.36
A13026.0EEA 551 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36
Nikkeliasetaattitetrahydraatii ≥98%
Nikkeliasetaattitetrahydraatii

Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973

Kaava: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Kiehumispiste: 16 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: Dec.
Tiheys: 1,744
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066973
CAS-numero: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6499

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR