Natrium-L(+)-glutamaatti-H2O ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
A12919.0B A12919.0I A12919.30
A12919.0BEA 146 EUR
A12919.0B A12919.0I A12919.30
Natrium-L(+)-glutamaatti-H2O ≥98%
Natrium-L(+)-glutamaatti-H2O
Purity: 98+% CAS No.: 6106-04-3 Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O Formula Weight: 187.14 (169.12anhy) Melting Point: 228° dec. Beilstein Reference: 4164348
Kaava: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Sulamispiste: 228 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: >225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150138
CAS-numero: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 13,06278