Bariumhydroksidioctahydraatii ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 812 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Bariumhydroksidioctahydraatii ≥97%
Bariumhydroksidioctahydraatii

Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152

Kaava: Ba(OH)₂·8H₂O
Kiehumispiste: 780 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 78 °C
Tiheys: 2,18
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149152
CAS-numero: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,977

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR