Trietyyliamiini 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A12646.0F A12646.AK A12646.AP
A12646.0FEA 196 EUR
A12646.0F A12646.AK A12646.AP
Trietyyliamiini 99%
Trietyyliamiini

Purity: 99% CAS No.: 121-44-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4005 Odour: Ammonia-like Melting Point: -115° Boiling Point: 89-90° Beilstein Reference: 1843166 Merck Reference: 14,9666 UN No.: 1296 MDL No.: MFCD00009051

Kaava: (C₂H₅)₃N
Kiehumispiste: 89…90 °C
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,726
Leimahduspiste: –11 °C (–12 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009051
CAS-numero: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR