Seleeni, jauhe

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 1030 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Seleeni, jauhe
Seleeni
Kaava: Se
Kiehumispiste: ∼685 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 217 °C
Tiheys: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134090
CAS-numero: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR