Nitro blue tetrazolium
Toimittaja: PanReac AppliChem
Varoitus
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 165 EUR
A1243.0001 A1243.0005
Nitro blue tetrazolium
Nitro blue tetrazolium
Kaava: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Sulamispiste: 200 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00012159
CAS-numero: 298-83-9
EINECS: 206-067-4