4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A12416.03 A12416.06 A12416.14
A12416.03EA 68.1 EUR
A12416.03 A12416.06 A12416.14
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 118427-29-5 Molecular Formula: C9H14N2.HCl Formula Weight: 186.69 Melting Point: 203° dec. MDL No.: MFCD00013461
Kaava: C₉H₁₅ClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013461
CAS-numero: 118427-29-5