Metyylivioletti 2B

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A12159.18 A12159.30
A12159.18EA 71.4 EUR
A12159.18 A12159.30
Metyylivioletti 2B
Metyylivioletti 2B

CAS No.: 8004-87-3 Molecular Formula: C24H27N3.HCl Formula Weight: 393.96 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012568

Kaava: C₂₄H₂₈ClN₃
Sulamispiste: 137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012568
CAS-numero: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR