Tärkkelys liukoinen (from potato)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 142 EUR
A11961.36 A11961.0E
Tärkkelys liukoinen (from potato)
Tärkkelys liukoinen
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082026
CAS-numero: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799