Mangaanisulfaattimonohydraatii ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A11809.0E A11809.36
A11809.0EEA 328 EUR
A11809.0E A11809.36
Mangaanisulfaattimonohydraatii ≥97%
Mangaanisulfaattimonohydraatii
Purity: 97% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Kaava: MnSO₄·1H₂O
Sulamispiste: 700 °C
Tiheys: 2,95
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149159
CAS-numero: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5739