N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
A1148.0025 A1148.0100
A1148.0025EA 53.2 EUR
A1148.0025 A1148.0100
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
Kaava: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Kiehumispiste: 120
Sulamispiste: –64 °C
Tiheys: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 17 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008335
CAS-numero: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable