Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A11456.09 A11456.18 A11456.30
A11456.09EA 102 EUR
A11456.09 A11456.18 A11456.30
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 97% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00003723
Kaava: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Tiheys: 1,60
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003723
CAS-numero: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9482