o-Ksyleeni ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
A11358.0FEA 195 EUR
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
o-Ksyleeni ≥99%
o-Ksyleeni
Purity: 99% CAS No.: 95-47-6 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -25° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1815558 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00008519
Kaava: C₈H₁₀
Kiehumispiste: 143…145 °C
Sulamispiste: –25 °C
Tiheys: 0,877
Leimahduspiste: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008519
CAS-numero: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM