Natriumperkloraattimonohydraatii ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: Perchloric acid sodium salt

A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 328 EUR
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Natriumperkloraattimonohydraatii ≥97%
Natriumperkloraattimonohydraatii

Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164

Kaava: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Sulamispiste: 130 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2.02
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149164
CAS-numero: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR