3-Butylacetylacetone ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 394 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone

Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235

Kaava: C₉H₁₆O₂
Kiehumispiste: 101…104 °C (10 mmHg)
Tiheys: 0,927
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026235
CAS-numero: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR