Dibentsyylimalonaatti 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 126 EUR
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Dibentsyylimalonaatti 95%
Dibentsyylimalonaatti

Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779

Kaava: C₁₇H₁₆O₄
Kiehumispiste: 188 °C (0,2 mmHg)
Tiheys: 1,137
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004779
CAS-numero: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR