Rutenium(IV)oksidi, vedetön 99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A10816.14 A10816.03 A10816.06
A10816.14EA 4890 EUR
A10816.14 A10816.03 A10816.06
Rutenium(IV)oksidi, vedetön 99.9% (metals basis)
Rutenium(IV)oksidi
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Kaava: O₂Ru
Sulamispiste: 1200 °C (subl.)
Tiheys: 6,97
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011210
CAS-numero: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II