4-Pentyn-1-oli ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A10405.06 A10405.14 A10405.22
A10405.06EA 142 EUR
A10405.06 A10405.14 A10405.22
4-Pentyn-1-oli ≥98%
4-Pentyn-1-oli

Purity: 98% CAS No.: 5390-04-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1736712 MDL No.: MFCD00002974

Kaava: C₅H₈O
Kiehumispiste: 153…155 °C
Tiheys: 0,907
Leimahduspiste: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002974
CAS-numero: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR