Bariumasetaatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A10316.30
A10316.30EA 69.5 EUR
A10316.30
Bariumasetaatti ≥99%
Bariumasetaatti
Purity: 99% CAS No.: 543-80-6 Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2 Formula Weight: 255.43 Odour: Odourless Merck Reference: 14,965 MDL No.: MFCD00012447
Kaava: (H₃CCOO)₂Ba
Sulamispiste: ∼450 °C
Tiheys: 2,47
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012447
CAS-numero: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,965