Tributyylisitraatti ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

A10266.0B A10266.30
A10266.0BEA 288 EUR
A10266.0B A10266.30
Tributyylisitraatti ≥99%
Tributyylisitraatti

Purity: 99% CAS No.: 77-94-1 Molecular Formula: C18H32O7 Formula Weight: 360.45 Flash Point: 157°(315°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Weak Melting Point: -20° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 1806072 Merck Reference: 14,1564 MDL No.: MFCD00027217

Kaava: C₁₈H₃₂O₇
Kiehumispiste: 325 °C
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 1,040
Leimahduspiste: 157 °C (315 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00027217
CAS-numero: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,1564

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR