Propyyli-4-hydroksibentsoaatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A10180.0B A10180.0I
A10180.0BEA 280 EUR
A10180.0B A10180.0I
Propyyli-4-hydroksibentsoaatti ≥99%
Propyyli-4-hydroksibentsoaatti
Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
Kiehumispiste: 292 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 95…99 °C
Tiheys: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 180 °C (356 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002354
CAS-numero: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,7866