Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 88.8 EUR
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Kaava: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Kiehumispiste: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Sulamispiste: 91…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007424
CAS-numero: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 III