EGTA (Etyleeniglykolibis(2-aminoetyylieetteri)-N,N,N',N'-tetraetikkahappo)

Toimittaja: PanReac AppliChem

A0878.0025 A0878.0100
A0878.0025EA 175 EUR
A0878.0025 A0878.0100
EGTA (Etyleeniglykolibis(2-aminoetyylieetteri)-N,N,N',N'-tetraetikkahappo)
EGTA (Etyleeniglykolibis(2-aminoetyylieetteri)-N,N,N',N'-tetraetikkahappo)
Kaava: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Sulamispiste: 240…244 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004291
CAS-numero: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR