Supelco® Organic Reference Standard, Fluroxypyr

Toimittaja: Merck

93874-50MG
93874-50MGEA 89.1 EUR
93874-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, Fluroxypyr
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Organic Standards

Varoitus: P273 - P501

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Synonym(s) 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid; 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nro 69377-81-7
MDL No. MFCD01311822
Molekyylipaino 255,03
Vaaraluokan kuvaus H412
Säilytysolosuhteet 2…8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR