Standardiaineet ja vertailumateriaalit, standardinäytteet HPLC-laitteiston testaukseen, LiChroTest®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.19158.0001 1.19159.0001 1.19157.0001 1.19161.0001 1.19162.0001 1.19163.0001
909-0004EA 310 EUR
909-0004 909-0005 909-0002 909-0007 909-0008 909-0009
Standardiaineet ja vertailumateriaalit, standardinäytteet HPLC-laitteiston testaukseen, LiChroTest®, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Kaasukromatografiastandardit
Vakionäytteet HPLC-järjestelmän hyväksyntää varten.
In order to facilitate this instrument qualification in the HPLC laboratory Merck Millipore and Avantor have developed the LiChroTest® products. These enable time saving Operational and Performance Qualification to be performed routinely and according to standardised methods.
Analyysitulosten laatu vaihtelee käytettyjen analyysilaitteiden toimivuuden mukaan. Tämän vuoksi useat laadunvarmistusjärjestelmät ja FDA edellyttävät analyysilaitteiden määräaikaistarkastuksia. Ennen analyysien aloittamista on tämän vuoksi tarkistettava, että HPLC-järjestelmä täyttää työlle asetetut vaatimukset. Näissä käyttökelpuutus (Operational Qualification, OQ)- ja suorituskykykelpuutus (Performance Qualification, PQ) -vaiheissa testataan eri moduulien teknisiä tietoja ja tarkistetaan koko järjestelmä oikealla, laboratoriokohtaiset vaatimukset täyttävällä sovelluksella.