VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Alhaisen lämpötilan haihduttavat valonsirontadetektorit
Toimittaja: VWR Collection
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273 903-0274
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Alhaisen lämpötilan haihduttavat valonsirontadetektorit
Detektorit kromatografiaan
Näissä detektoreissa on lukuisia innovatiivisia toimintoja, kuten parhaan sumuttimen valinta ja alhaisen lämpötilan tekniikka. Haihdutusputken muotoilu parantaa resoluutiota ja herkkyyttä. Järjestelmää voi hallita paikallisesti tai tietokoneen kautta. Sen voi myös sammuttaa etäältä, mikä auttaa vähentämään kustannuksia ja lisäämään järjestelmän käyttöikää.
  • Täydellinen etähallinta
  • Digitaalinen signaalinkäsittely parantaa herkkyyttä
  • Mukana toimitetaan täydelliset SOP-protokollat, jotka helpottavat GLP- ja validointivaatimusten noudattamista