Trinatriumtrimetafosfaatti
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 160 EUR
89063.A1 89063.A7
Trinatriumtrimetafosfaatti
Trinatriumtrimetafosfaatti
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Kaava: Na₃O₉P₃
Sulamispiste: 588 °C
Tiheys: 2,49
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00867826
CAS-numero: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 14,8696