Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

88067.AE 88067.AP
88067.AEEA 91.8 EUR
88067.AE 88067.AP
Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Germanium Standards

Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR