Anisoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
87106.180EA 31.4 EUR
87106.180 87106.260 87106.290 87106.320 87106.460
Anisoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisoli
Kaava: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Kiehumispiste: 154
Sulamispiste: -37
Leimahduspiste: 52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008354
CAS-numero: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
Order Now
Testitulosten erittely
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994