Kuparisulfaatti solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

Synonyms: Cupric sulphate

86183.290EA 41.6 EUR
86183.290
Kuparisulfaatti solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Kuparisulfaatti
Kaava: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Sulamispiste: 200
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010981
CAS-numero: 7758-98-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR