Dimetyylisulfoksidi ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
85922.290EA 140 EUR
85922.290 85922.320
Dimetyylisulfoksidi ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
Kiehumispiste: 189 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,5 °C
Tiheys: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (by GC) min. 99,5  %
Water (KF) max. 0,05 %
Acidity max. 0,0005 meq/g
Residue on Evaporation max. 0,001 %
UV - transmition (1 cm, water):
280 nm min. 60  %
300 nm min. 75  %
320 nm min. 90  %
330 nm min. 95  %
360 nm min. 98  %
Fluorescence (as quinine):
365 nm max. 2 ppb