N,N-Dimetyyliasetamidi, kuivattu (enint. 0,005% H2O)
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
85817.230EA 101 EUR
85817.230
N,N-Dimetyyliasetamidi, kuivattu (enint. 0,005% H2O)
N,N-Dimetyyliasetamidi
Kaava: CH₃CON(CH₃)₂
Kiehumispiste: 166,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008686
CAS-numero: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity 0-0.0005 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w