Kloroformi, kuivattu (enint. 0,005% H2O) stabiloitu
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 0,005 % max,
85815.230EA 60.4 EUR
85815.230 85815.269
Kloroformi, kuivattu (enint. 0,005% H2O) stabiloitu
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
Kiehumispiste: 61,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w