Natriumtiosulfaatti 0.05 M (0.05N) mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
85813.290EA 30.9 EUR
85813.290 85813.410
Natriumtiosulfaatti 0.05 M (0.05N) mittaliuos
Natriumtiosulfaatti
Kaava: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003499
CAS-numero: 7772-98-7