Natriumkloridi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos

Toimittaja: VWR Chemicals

85811.290EA 45.5 EUR
85811.290
Natriumkloridi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR