Kaliumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
85809.290EA 45.5 EUR
85809.290
Kaliumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7