Oksaalihappo 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Toimittaja: VWR Chemicals
Synonyms: Ethanedioic acid
85807.290EA 77.9 EUR
85807.290
Oksaalihappo 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Oksaalihappo
Kaava: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Kiehumispiste: 365
MDL numero: MFCD00002573
CAS-numero: 144-62-7
Merck Index: 13,06980