Jodi 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

85806.320EA 102 EUR
85806.320
Jodi 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Jodi
Kaava: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kiehumispiste: 184.3
Sulamispiste: 114
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011355
CAS-numero: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036

Order Now

Testitulosten erittely

Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR