Volumetriset reagenssit veden määrittämiseen Karl Fisher menetelmällä
Toimittaja: VWR Chemicals
85450.290EA 158 EUR
85450.290 85451.290 85452.290 85453.290 85454.290 85455.290 85456.290 85457.290 85458.290 85459.290 85461.290 85462.290 85463.290 85464.290 85465.290 85466.290 85468.290 85469.290 85453.320 85451.320 85452.320 85457.320 85463.320 85499.290
Volumetriset reagenssit veden määrittämiseen Karl Fisher menetelmällä
Karl Fischer-titrantit ja -reagenssit
Nämä reagenssit soveltuvat erikoisesti veden määrittämiseen aldehydeistä ja ketoneista.
  • nopeat ja yhdenmukaiset tulokset kerta toisensa jälkeen
  • alhainen myrkyllisyys eikä sisällä pyridiinejä
  • toistettavat tulokset
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable