Metyyli-tert-butyylieetteri ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

85027.290EA 56.5 EUR
85027.290 85027.320 85027.550 85027.460
Metyyli-tert-butyylieetteri ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Metyyli-tert-butyylieetteri
Kaava: (CH₃)₃COCH₃
Kiehumispiste: 55,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: −108,6 °C
Tiheys: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: −28 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008812
CAS-numero: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 1 ppm
Water Max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR