n-Heksaani, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
8473.2500EA 321.69 EUR
8473.2500
n-Heksaani, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T.Baker®
n-Heksaani
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (by GC) min. 99.0 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %