VWR Chemicals, Kuivaelatusaineiden raaka-aineet
Toimittaja: VWR Chemicals
26208.297EA 469 EUR
26208.297 499332OO 84687.0500 84688.0500 84618.0500 84620.0500 84623.0500 84609.0500 84601.0500 84616.0500 84610.0500 84615.0500 84862.25000 84601.5000 84609.5000 84610.5000 84620.5000 84688.5000 85862.5000 85862.0500 84615.5000 85895.25000 85896.25000 85898.25000 85899.25000 92424.25000 92425.25000 92426.25000
VWR Chemicals, Kuivaelatusaineiden raaka-aineet
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet, mikrobiologian kuivaelatusaineet
Elatusaineen raaka-ainekoostumus on erittäin tärkeä, koska sen laatu vaikuttaa suoraan tuloksiin. Ellei toisin mainita, raaka-aineet on varastoitava 10 jotta 30 °C:ssa huolellisesti suljetussa pakkauksessaan.
  • Valmistusmateriaalit on valittu huolellisesti, joten tulokset ovat yhdenmukaisia ja toistettavia
  • Valmistettu tiukimpien cGMP-standardien vaatimusten mukaisesti