VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Toimittaja: VWR Chemicals
84582.260EA 56.3 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
  • Tarkkuus ±0,010 pH-yksikköä (paitsi puskurissa 12.454, jolloin tarkkuus on 0,05 pH-yksikköä)
  • Mukana toimitetaan yksityiskohtainen analyysitodistus
  • Etiketteihin painettu lämpötilatiedot, eränumero ja viimeinen käyttöpäivä
Sertifikaatit: Liuos standardoitu 25 °C:ssa, standardin DIN 17025 vaatimusten mukainen.
Toimitustiedot: Täysin jäljitettävä, optimaaliseen pH-kalibrointiin (NIST-jäljitettävä).